特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
10 mg/mL in acetonitrile
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[N+]([O-])OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H8N4O12/c10-6(11)18-1-5(2-19-7(12)13,3-20-8(14)15)4-21-9(16)17/h1-4H2
InChI Key
TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Chromatographic Analysis of Pentaerythritol Tetranitrate: A study developed a liquid chromatographic-mass spectrometric method for analyzing pentaerythritol tetranitrate metabolites, validating its application in both ovine serum and human plasma samples. This research supports the use of pentaerythritol tetranitrate in cardiovascular studies, enhancing drug metabolism research and pharmacokinetic profiling (Städtler et al., 2024).
- Biomedical Applications of Block Copolymers: Research explored the block sequence effects on the self-assembly behaviors of polypeptide-based penta-block copolymer hydrogels. While not directly about pentaerythritol tetranitrate, the study emphasizes the potential of similar nitrate compounds in developing pharmaceutical hydrogels and drug delivery systems, showcasing innovative materials in pharmacological research (Wang et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERP-109S-5ML:
試験成績書(COA)