Merck
ERA-037
Supelco
アルデヒド/ケトン-DNPH標準保存液-13
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone), ampule of 5 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Acetaldehyde-DNPH
Acetone-DNPH
Acrolein-DNPH
Benzaldehyde-DNPH
2-Butanone-DNPH
n-Butyraldehyde-DNPH
Crotonaldehyde-DNPH
Formaldehyde-DNPH
Hexaldehyde-DNPH
Methacrolein-DNPH
Propionaldehyde-DNPH
m-Tolualdehyde-DNPH
Valeraldehyde-DNPH
包装
ampule of 5 × 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone)
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    すべて表示 (13)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERA-037-5X1.2ML:
ERA-037-CC:
試験成績書(COA)