戻る
アルデヒド/ケトン-DNPH標準保存液-13
EC Number:
200-835-2
Products
ブランド
Supelco (1)
メーカー
フォーマット
化学組成
アプリケーション
容量
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
ERA-028
アルデヒド/ケトン-DNPH標準保存液-13,
15 μg/mL each component in acetonitrile (as Aldehyde/Ketone), ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant