包装
vial of 100 mg
メーカー/製品名
Cerilliant®
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C)C([N+]([O-])=O)=C1
InChI
1S/C7H7N3O4/c1-4-6(9(11)12)2-5(8)3-7(4)10(13)14/h2-3H,8H2,1H3
InChI Key
KQRJATLINVYHEZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
ERA-018-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ