スキップする
D-044
デュロキセチン 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
デュロキセチン 塩酸塩 溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥18,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H20ClNOS
CAS番号:
分子量:
333.88
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
¥18,200
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CNCCC(Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-17(18-7-4-12-21-18)20-16-9-8-14-5-2-3-6-15(14)13-16;/h2-9,12-13,17,19H,10-11H2,1H3;1H
InChI key
QZIJQNJKJMLFKV-UHFFFAOYSA-N
General description
シンバルタ®という商品名で米国で市販されているデュロキセチンは、大うつ病性障害の治療、および糖尿病性ニューロパチー、線維筋痛および変形性関節症に伴う疼痛の緩和に使用されるセロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害薬(SNRI)です。この認定スパイキング溶液®は、臨床毒物学、尿薬物検査、LC-MS/MSまたはGC/MSによる法医学分析などの用途での使用に適用できます。
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Cymbalta is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D-044-1ML:4548173315300 + D-044-CC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)