Merck
CLM-6620-1.2
Supelco
Pinacolyl hydrogen methylphosphonate-13C6 (trimethylpropyl-13C6) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6CH17O3P
分子量:
186.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CP(O)(=O)O[13CH]([13CH3])[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI Key
BLALDUPQYCGKAG-ZFJHNFROSA-N
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLM-6620-1.2-1.2ML:
CLM-6620-1.2-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)