安全性情報
C-196
Supelco
Citalopram Impurity Mixture solution
15 μg/mL in methanol (each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21ClFNO · HBr
分子量:
414.74
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
Citalopram Hydrobromide, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound A, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound C, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound D, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound E, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound F, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound G, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound H, 15 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
15 μg/mL in methanol (each analyte)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
Citalopram belongs to a class of drugs that are used as an antidepressant within the selective serotonin uptake inhibitor class. This certified solution standard contains multiple impurities, including Related Compounds A, C, D, E, F, G, and H as well as Citalopram itself. This standard can be used for multiple HPLC applications including pharmaceutical testing, research, and Monograph testing methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-196-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)