Merck
C-129
Supelco
Clobazam-8-chloro isomer-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C10H13ClN2O2
分子量:
306.70
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CC(N([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)C3=CC=C(Cl)C=C3N1C)=O
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-18-14-9-11(17)7-8-13(14)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,12+1
InChI Key
CFQSNGPGPDIAQQ-FLBQOMCMSA-N
詳細
A stable-labeled internal standard suited for quantification of clobazam levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Marketed under the brand names Frisium, Urbanol, and Onfi®, clobazam is a benzodiazepine used as an anxiolytic and anticonvulsant.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Onfi is a registered trademark of Lundbeck LLC
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-129-CHK:
C-129-CC:
C-129-1ML:4548173334721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)