Merck
A-925
Supelco
7-Aminoflunitrazepam-d7 solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥53,900
¥53,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥53,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D7H7FN3O
CAS番号:
分子量:
290.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥53,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2F)C3=C(C=CC(N)=C3)N1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14FN3O/c1-20-14-7-6-10(18)8-12(14)16(19-9-15(20)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9,18H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
InChI Key
LTCDLGUFORGHGY-AAYPNNLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 7-aminoflunitrazepam levels in GC/MS or LC/MS methods for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring or isotope dilution applications. 7-Aminoflunitrazepam is a major urinary metabolite of flunitrazepam, sold under the trade name Rohypnol. Flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine prescribed for the treatment of severe insomnia.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-925-CC:
A-925-1ML:4548173316673
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)