特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
InChI Key
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
A-905-1ML:4548173316574
A-905-CC:
試験成績書(COA)