Merck
900119P
Avanti
PGF2β
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Prostaglandin F2β
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥16,800
¥16,800
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥16,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥16,800
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900119P-1MG))
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
InChI Key
PXGPLTODNUVGFL-JZFBHDEDSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900119P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
900119P-BULK:
900119P-VAR:
900119P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)