Merck
880239P
Avanti
DSPE-PEG(1000) Carboxylic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-1000] (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C87H169NNaO33P
分子量:
1811.22
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x25 mg (880239P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.[Na+]
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880239P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880239P-VAR:
880239P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)