Merck
880144P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N,N-ditetradecylamine-N-succinyl[methyl(polysarcosine)45]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C168H291N47O47
分子量:
3721.39
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x25 mg (880144P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)CCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880144P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880144P-25MG:
880144P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)