Merck
870735P
Avanti
14:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870735P, powder
別名:
tetradecyl Coenzyme A (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H73N10O16P3S
CAS番号:
分子量:
1015.00
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (870735P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870735P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI Key
JDSLZFDMZLUDIT-PVWOJWAGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
14:0 Ether Coenzyme A, also known as tetradecyl coenzyme A (CoA), is a long-chain acyl-CoA ester and a thioether analog of myristoyl coenzyme A. Long-chain acyl-CoA esters play an important role in a plethora of cellular functions. These lipids are involved in regulation of fatty acid synthesis, enzyme systems, vesicle trafficking, ion channels and ion pumps.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870735P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
870735P-BULK:
870735P-VAR:
870735P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Elholm et al.
Journal of lipid research, 41(4), 538-545 (2000-04-01)
A detailed analysis of the subcellular distribution of acyl-CoA esters in rat liver revealed that significant amounts of long-chain acyl-CoA esters are present in highly purified nuclei. No contamination of microsomal or mitochondrial marker enzymes was detectable in the nuclear