Merck
870308P
Avanti
16:0 lyso PC-d49
powder
別名:
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24HD49NO7P
CAS番号:
分子量:
544.93
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg (870308P-1MG)
package of 1 × 5 mg (870308P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C
関連するカテゴリー
詳細
16:0 Lyso PC-d49 (1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49) is a deuterated derivative of 16:0 Lyso PC. Lyso PC is obtained from the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) by phospholipase A.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870308P-BULK:
870308P-VAR:
870308P-1MG:
870308P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elevated levels and altered fatty acid composition of plasma lysophosphatidlycholine (lysoPC) in ovarian cancer patients
Okita M, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 71(1), 31-34 (1997)