Merck
870142C
Avanti
18:1 Dodecanylamine PE
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H101N2O9P
CAS番号:
分子量:
941.35
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (870142C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
濃度
10 mg/mL (870142C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN(C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H101N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-31-35-39-43-52(57)61-48-50(64-53(58)44-40-36-32-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-63-65(59,60)62-47-46-55-51(56)42-38-34-30-26-25-29-33-37-41-45-54/h17-20,50H,3-16,21-49,54H2,1-2H3,(H,55,56)(H,59,60)/b19-17-,20-18-/t50-/m1/s1
InChI Key
HOOLPMPNZPBWNI-WSPRLCGESA-N
詳細
18:1 Dodecanylamine PE, also referred as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine), is a head group modified functionalized lipid.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870142C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870142C-BULK:
870142C-25MG:4548173352718
870142C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)