包装
pkg of 1 × 25 mg (870125P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870125P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H85N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-33-42(47)51-38-40(39-53-55(49,50)52-37-36-45-41(46)32-28-27-31-35-44)54-43(48)34-30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h40H,3-39,44H2,1-2H3,(H,45,46)(H,49,50)/t40-/m1/s1
InChI Key
IVLBQYFFAUWDCA-RRHRGVEJSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870125P-BULK:
870125P-25MG:
870125P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)