Merck
860925P
Avanti
N-24:0 (2S-OH) Phytosphingosine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H85NO5
CAS番号:
分子量:
684.13
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860925P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
関連するカテゴリー
包装
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (860925P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860925P-VAR:
860925P-1MG:
860925P-BULK:
試験成績書(COA)