Merck
860910L
Avanti
16:0-15:1-16:0 TG-d5
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,3-dihexadecanoyl-2-pentadec-10Z-enoyl-glycerol-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥175,000
¥175,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥175,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H89D5O6
分子量:
796.31
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.12
¥175,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860910L-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860910L-BULK:
860910L-1MG:
860910L-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)