Merck
860454P
Avanti
18:0 PA-d70
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥193,600
¥193,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥193,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H6O8PNaD70
CAS番号:
分子量:
797.41
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
¥193,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
1 ea of 10 mg (860454P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=
詳細
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (18:0 PA-d70) is a deuterated phosphatidic acid wherein 70 protons in distearoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a phospholipid located in the membrane.[1]
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidic acid (PA) plays an important role in signal transduction and membrane trafficking. It is also associated with cytoskeletal rearrangement and secretion. PA acts as an intermediate to produce storage and membrane lipids.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860454P-10MG:
860454P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Signaling functions of phosphatidic acid
Wang X, et al.
Progress in Lipid Research, 45(3), 250-278 (2006)