Merck
860438P
Avanti
glucosyl (β) Sphingosine (d20:1)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
D-glucosyl-β1,1′-D-erythro-sphingosine (d20:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥35,600
¥35,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥35,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H51NO7
CAS番号:
分子量:
489.69
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥35,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860438P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI Key
KXHGGFVHSDNWMC-WPNCZVMBSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860438P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860438P-1MG:
860438P-BULK:
860438P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)