Merck
860361P
Avanti
18:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand 860361P, powder
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥203,000
¥203,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥203,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H84NO8PD4
CAS番号:
分子量:
794.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
¥203,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860361P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860361P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI Key
NRJAVPSFFCBXDT-HFCWBTDDSA-N
詳細
18:0 PC-d4 is a deuterated phosphocholine (PC) in which four protons of distearoyl are replaced by deuterium.
アプリケーション
18:0 PC-d4 has been used as a deuterated phospholipid (PL) standard for the quantification of lipid from urine samples using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860361P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860361P-BULK:
860361P-10MG:
860361P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biomarkers to monitor drug-induced phospholipidosis
Baronas ET, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 218(1), 72-78 (2007)