アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (857134P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 857134P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C60H111O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-58(62)67-52-56(61)53-69-72(65,66)70-55-57(71-60(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-68-59(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h25-30,56-57,61H,4-24,31-55
InChI Key
NDPGKKOTJXOGBR-FZUAMYCASA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
857134P-VAR:
857134P-BULK:
857134P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)