Merck
852476C
Avanti
C16(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-(1Z-hexadecenyl)-2-oleoyl(d9)-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H73D9NO7P
分子量:
753.13
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
chloroform solution
包装
pkg of 1 x 1 mg (852476C-1MG g; 1mg/mL; 1mL)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (852476C-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852476C-VAR:
852476C-1MG:
試験成績書(COA)