アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
oil
分子量
328.49 g/mol
包装
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850534O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850534O-200mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850534O-25mg))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
テクニック
protein sequencing: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC(O)COC(CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h9-10,18,20-21H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
InChI Key
OWGMAJRKMYGYBQ-KTKRTIGZSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
850534O-VAR:
850534O-1G:
850534O-25MG:
850534O-BULK:
850534O-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)