Merck
810307P
Avanti
TopFluor-SOBRAC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(2S,3R,E)-2-Bromo-N-[1,3-dihydroxyoctadec-4-en-13-( dipyrrometheneboron difluoride)2-yl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H41BBrF2N3O3
CAS番号:
分子量:
596.36
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 250 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
microbiology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810307P-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810307P-250UG:
試験成績書(COA)