アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 250 μg (810205P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810205P-50ug)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810205P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C21
InChI Key
MNFOPKRTMFDMJV-HCEDEFRUSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
810205P-VAR:
810205P-250UG:
810205P-BULK:
810205P-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)