アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700195P-10MG))
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI Key
SMEROWZSTRWXGI-WFVDQZAMSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
700195P-VAR:
700195P-10MG:
700195P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)