Merck
700174P
Avanti
Δ 5-avenasterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Delta5-avenasterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, (3β)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H48O
CAS番号:
分子量:
412.69
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700174P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CC/C(C(C)C)=C/C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
生物化学的/生理学的作用
Delta 5-avenasterol is known to prevent decomposition of oat oil during frying.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700174P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700174P-VAR:
700174P-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 240-240 (2004)