安全性情報
700120P
Avanti
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7, powder
別名:
111114
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥152,000
¥152,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥152,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H37D7O3
CAS番号:
分子量:
423.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141804
NACRES:
NA.25
¥152,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700120P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 700120P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7 is a deuterated derivative of the oxysterol 7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone. 7α,24-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid is synthesized from 3β,7α,24 S-trihydroxycholest-5-en-(25 R)26-oic acid ((25 R)CA5-3β,7α,24 S-triol) in the presence of enzyme 3β-hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (HSD3B7). 7α,24(S)-dihydroxycholestenone is also derived by the 7α-hydroxylation of 24S hydroxycholesterol (24S-HC) in the presence of enzyme oxysterol 7-α-hydroxylase 2 (CYP39A1).[1][2]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700120P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
700120P-VAR:
700120P-1MG:
700120P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxysterols as lipid mediators: Their biosynthetic genes, enzymes and metabolites
Griffiths WJ and Wang Y
Prostaglandins & other lipid mediators null
Concentrations of bile acid precursors in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients
Griffiths WJ, et al.
Free radical biology & medicine null