Merck
700102P
Avanti
Dihydro T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9)-en-3β-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥146,500
¥146,500
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥146,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H44D6O
CAS番号:
分子量:
420.74
UNSPSCコード:
41141804
NACRES:
NA.12
¥146,500
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg (700102P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C29H50O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h19-20,22-23,25-26,30H,8-18H2,1-7H3/t20-,22-,23?,25?,26+,28-,29-/m1/s1/i4D3,5D3
InChI Key
FYHRVINOXYETMN-SWCUYMAQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9)-en-3β-ol (Dihydro T-MAS-d6) is a deuterated derivative of dihydro T-MAS-d6. Dihydro testis meiosis-activating sterol (T-MAS) is a sterol.
生物化学的/生理学的作用
Dihydro testis meiosis-activating sterol (T-MAS) acts as an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700102P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700102P-BULK:
700102P-VAR:
700102P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)