Merck
700039P
Avanti
24(S),25-epoxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(24S,25)-Epoxycholesterol, (3β,24S)-24,25-Epoxycholest-5-en-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥159,000
5 MG
¥629,000
¥159,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥159,000
5 MG
¥629,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥159,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700039P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700039P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H](C1(C)C)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(CC[C@@H](CC5=CC4)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(6-11-24-25(2,3)29-24)21-9-10-22-20-8-7-18-16-19(28)12-14-26(18,4)23(20)13-15-27(21,22)5/h7,17,19-24,28H,6,8-16H2,1-5H3/t17-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
OSENKJZWYQXHBN-XVYZBDJZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
24(S),25-epoxycholesterol is an oxysterol, which is produced by fibroblasts, macrophages and brain cells.
24(S),25-epoxycholesterol is a cholesterol-derived oxysterol, which is produced by fibroblasts, macrophages, and the brain cells. 24(S),25-epoxycholesterol is synthesized de novo in the mevalonate pathway.
アプリケーション
24(S),25-epoxycholesterol has been used as an oxysterol/internalstandard to study the effects of AY9944-induced changes in neurospheres.
生物化学的/生理学的作用
Exogenous addition of 24(S),25-epoxycholesterol lowers 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A (HMG-CoA) reductase activity, represses sterol regulatory element-binding protein (SREBP) processing, and induces liver × receptor (LXR) -gene targets in vitro.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700039P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700039P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700039P-VAR:
700039P-1MG:
700039P-BULK:
700039P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)