詳細
25-hydroxycholesterol-3-sulfate (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (700017P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700017P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OS(=O)([O-])=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)(O)C.[Na+]
InChI Key
OEGAOHNRCSZIRO-KSGNISEOSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
700017P-5MG:
700017P-BULK:
700017P-10MG:
700017P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)