Merck
330720C
Avanti
15:0-18:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥115,000
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥115,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO13P
CAS番号:
分子量:
840.07
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
lipidomics
metabolomics
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330720C-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330720C-1MG:
330720C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)