Merck
ATE423891080
AstaTech, Inc.
2-BUTOXY-4-CHLORO-5-FLUOROPYRIMIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-butoxy-4-chloro-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C8H10ClFN2O/c1-2-3-4-13-8-11-5-6(10)7(9)12-8/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
FOPOHOZZPRLBQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=38960
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)