現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(S)-4-(2-fluoro-2-methylpropyl)oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12FNO2/c1-7(2,8)3-5-4-11-6(10)9-5/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
MHSZLVOTZJKVKZ-YFKPBYRVSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18104
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81513
最新バージョンのいずれかを選択してください: