Merck
ATE398811585
AstaTech, Inc.
6-BROMOBENZO[B]THIOPHENE-3-CARBALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
6-bromobenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5BrOS/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-5H
InChI Key
PBCQAUIPFVKGOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18838
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=82318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)