Merck
AMBH9614F6C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
InChI Key
ZXGBVIJNXQHZNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858124-35-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/858124-35-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)