Merck
AMBH95E07C0E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c1-13-5-11-2-3(7)4(12-5)6(8,9)10/h2H,1H3
InChI Key
RQYYIRGQYAPFOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)