Merck
AMBH303C6241
Ambeed, Inc.
4-(Prop-1-yn-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
4-(prop-1-ynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XBPVNJYEOFCIMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/223562-52-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/223562-52-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)