Merck
AMBH2D700473
Ambeed, Inc.
1,3,4-Thiadiazole-2,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Inchi Code
1S/C2H4N4S/c3-1-5-6-2(4)7-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChI Key
DXVLLEIKCNQUQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2937-81-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2937-81-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)