現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-hydroxy-5-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-7(5-9)4-8(10)3-6/h2-4,10H,1H3
InChI Key
OATUMQZBLZQKBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95658-81-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください: