Merck
Z764442
Briskheat heating tape, cloth, dual-element
W × L 1 in. × 2 ft, AC/DC input 240 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
AC/DC入力
240 V (AC)
メーカー/製品名
BriskHeat BWH102020LDE
パラメーター
0-760 °C temp. range
W × L
1 in. × 2 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • High temperature Samox® knitted and braided used in construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Double braided outer sheath cover
  • Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
法的情報
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)