Merck
Z742901
Kern ABT analytical balances
Kern ABT 100-5NM, weighing capacity 101 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.15 g
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥560,900
¥560,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥560,900
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
¥560,900
Check Cart for Availability
AC/DC入力
100 - 240 V AC, universal plug set
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern ABT 100-5NM
秤量測定範囲
101 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.15 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)