Merck
Z748161
WHEATON® Dry-Seal 真空デシケーター
diam. 170 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
メーカー/製品名
WHEATON® W365885
直径
170 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wheaton真空デシケーターは、デシケータージャー、カバー、スリーブ弁、シリコーン製密閉リング、およびアルミニウムプレートで構成されています。デシケーターの中にサンプルを置き、サイドアームのスリーブ弁から減圧します。デシケータージャーのカバーのトップには、開く位置に合わせるため、矢印の型に成形されたマークが付いています。スリーブ弁を回すだけでデシケーターを閉じることができます。開く位置にスリーブ弁を回すだけでカバーを開けることができます。平衡した状態になると、カバーは簡単に外せます。凍結を防止して性能を上げるには、標準的なテーパースリーブ弁にシリコーンベースの真空グリースを塗ることをお勧めします。真空源やガス源にデシケーターを接続するには、1/4"~3/8"(0.63~0.95 cm)の真空ホース(別売り)を使用します。
  • 重厚なソーダ石灰ガラス
  • フランジ上に保存用取り外しカバーが付属
  • グリースを使用しない密閉のためのシリコーン製密閉リング
  • 最大真空圧力69 cmHg(914 hPa)
  • 温度範囲:15°C~80°C
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)