Merck
Z743296
Julabo® adaptors
twin distributing, one m16x1 female to 2 x m16x1 male, pack of 1
別名:
barbed adaptor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,550
¥51,550
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,550
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥51,550
Check Cart for Availability
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Julabo 8970473
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Julabo® circulators with M16x1 female fittings, twin distributing adapter with M16x1 female to 2 x M16x1 male. Pack of 1.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)