Merck
Z743209
Julabo®バスアクセサリ
hollow polyproplylene balls, diam. 20 mm, for use in Julabo CORIO and Pura water baths, pack of 1000 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,940
¥37,940
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,940
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥37,940
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
包装
pack of 1000 pieces
メーカー/製品名
Julabo 8970010
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Place the hollow polyproplylene balls in a thermostat bath to form an even covering layer, exclusively for use in waterr. The floating balls reduce: heat loss, evaporation loss (up to 90%), oxygen input, odors, light exposure and are food-safe up to 100°C.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)