Merck
Z743013
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B17, capacity 13 L (17 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥471,200
¥471,200
出荷予定日2025年4月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥471,200
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
¥471,200
出荷予定日2025年4月29日
物質
stainless steel bath
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9012417
温度測定範囲
20-150 °C
キャパシティ
13 L (17 L)
外部W × L × H
38 cm × 40 cm × 47 cm
開口部W × L × H
30 cm × 18 cm × 20 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)