Merck
Z742971
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-BT9, capacity 6 L (9 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
製品Z742971は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
transparent plastic bath
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9011309
温度測定範囲
20-100 °C
キャパシティ
6 L (9 L)
外部W × L × H
32 cm × 38 cm × 38 cm
開口部W × L × H
23 cm × 15 cm × 15 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
法的情報
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)