Z742804
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 5.2K5, weighing capacity 5000 g, accuracy: 5.0 g, precision: ±10.0 g
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,230
¥14,230
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,230
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
¥14,230
Check Cart for Availability
おすすめの製品
詳細
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
- Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
- Tare function facilitates formulation work
- Particularly flat design
- Secure and non-slip positioning with rubber feet
- Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ